ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Aracut® Grip
Cut resistant gloves, Aracut® Grip
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Certifikat
undefined
Cut resistant gloves, Aracut® Grip
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Specifikationer
  • Catalog No:
  • DALL2032085/9
  • DALL2032085/8
  • DALL2032085/7
  • DALL2032085/10
  • Modell:
  • Grip
  • Grip
  • Grip
  • Grip
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Yta:
  • PVC dots on palm
  • PVC dots on palm
  • PVC dots on palm
  • PVC dots on palm
  • Mätare:
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (0X4XB)
  • EN 388:2016 (0X4XB)
  • EN 388:2016 (0X4XB)
  • EN 388:2016 (0X4XB)
Specifikationer