ContactUsLinkComponent
Cold resistant gloves, TempIce 700
Cold resistant gloves, TempIce 700
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Cold resistant gloves, TempIce 700
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • MAPA34700018
  • MAPA34700017
  • MAPA34700019
  • MAPA34700010
  • Modell:
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Knit
  • Knit
  • Knit
  • Knit
  • Yta:
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications