ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, UltraNeo 339
Chemical resistant gloves, UltraNeo 339
Leverantör:  MAPA
Certifikat
undefined
Chemical resistant gloves, UltraNeo 339
Leverantör:  MAPA
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-0665
  • 112-0668
  • Modell:
  • UltraNeo 339
  • UltraNeo 339
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Yta:
  • Pebbled
  • Pebbled
  • Kragmodell:
  • Sicksackskuren kant
  • Sicksackskuren kant
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (ABCJLMNS), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (ABCJLMNS), EN 407 (X1XXXX)
Specifikationer