Orders LinkContactUsLinkComponent
Shaking water baths, Precision™
Shaking water baths, Precision™
Leverantör:  THERMO ELECTRON LED
Certificates
Shaking water baths, Precision™
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetics sequencing.
  • Coil-free interior for easy cleaning
  • Four temperature and shaking speed presets
  • Audible alarms protect work
  • Auto-on and auto-off detectors
  • Low-fluid detection
  • Monitor with icon based graphic display
The shallow form shaking bath has a removable tray that allows it to be used with smaller sample containers. Dubnoff shaking water baths are designed specifically for applications that require samples to be incubated in a controlled atmosphere.
 : Supplied with one large and two small gassing hoods, stainless steel gable cover and shaking tray. Please note flask clips and fasteners must be ordered separately.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HAKATSSWB15
  • HAKATSDUB15
  • HAKATSSWB15S
  • HAKATSSWB27
  • Modell:
  • Precision™ SWB 15
  • Precision™ DUB 15
  • Precision™ SWB 15S
  • Precision™ SWB 27
  • Temperaturområde:
  • 5...100 °C
  • 5...100 °C
  • 5...100 °C
  • 5...100 °C
  • Temperaturstabilitet:
  • ±0,1 %
  • ±0,1 %
  • ±0,1 %
  • ±0,1 %
  • Temperature uniformity:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • W×D×H:
  • 632×394×249 mm
  • 636×396×250 mm
  • 632×394×249 mm
  • 938×394×249 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • HAKATSSWB15
    Shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15
    Shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32 950,00 kr
    32 950,00 kr
    1 * 1 Items
       32 950,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HAKATSSWB15
    Modell
    Precision™ SWB 15
    Temperaturområde
    5...100 °C
    Temperaturstabilitet
    ±0,1 %
    Temperature uniformity
    ±0,5 °C
    W×D×H
    632×394×249 mm
  • HAKATSDUB15
    Dubnoff shaking water bath, 15 L, Precision™ DUB 15
    Dubnoff shaking water bath, 15 L, Precision™ DUB 15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 44 850,00 kr
    44 850,00 kr
    1 * 1 Items
       44 850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HAKATSDUB15
    Modell
    Precision™ DUB 15
    Temperaturområde
    5...100 °C
    Temperaturstabilitet
    ±0,1 %
    Temperature uniformity
    ±0,5 °C
    W×D×H
    636×396×250 mm
  • HAKATSSWB15S
    Shallow shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15S
    Shallow shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15S
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33 200,00 kr
    33 200,00 kr
    1 * 1 Items
       33 200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HAKATSSWB15S
    Modell
    Precision™ SWB 15S
    Temperaturområde
    5...100 °C
    Temperaturstabilitet
    ±0,1 %
    Temperature uniformity
    ±0,5 °C
    W×D×H
    632×394×249 mm
  • HAKATSSWB27
    Shaking water bath, 27 L, Precision™ SWB 27
    Shaking water bath, 27 L, Precision™ SWB 27
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 48 175,00 kr
    48 175,00 kr
    1 * 1 Items
       48 175,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HAKATSSWB27
    Modell
    Precision™ SWB 27
    Temperaturområde
    5...100 °C
    Temperaturstabilitet
    ±0,1 %
    Temperature uniformity
    ±0,5 °C
    W×D×H
    938×394×249 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Clip fastener
    Clip fastener
    HAKA3166189
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items - 1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Test tube tray, 13 - 25 mm, 127×259 mm
    Test tube tray, 13 - 25 mm, 127×259 mm
    HAKA3161597
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 9 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask tray, 25 ml, 127×259 mm
    Flask tray, 25 ml, 127×259 mm
    HAKA3161599
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 9 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Large gassing hood, 285×288 mm
    Large gassing hood, 285×288 mm
    HAKA3162640
    TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • High wall tray, large, 285,75×609,6×190,5 mm
    High wall tray, large, 285,75×609,6×190,5 mm
    HAKA3164717
    TSSWB27
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 50 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 50 ml flasks
    HAKA3166198
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 125 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 125 ml flasks
    HAKA3166221
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 25 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 25 ml flasks
    HAKA3166227
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Small gassing hood, 142×288 mm
    Small gassing hood, 142×288 mm
    HAKA3162639
    TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • High wall tray, small, 285,75×317,5×190,5 mm
    High wall tray, small, 285,75×317,5×190,5 mm
    HAKA3164716
    TSSWB15, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Microfuge tube rack, 0,5 ml, 127×101×39 mm
    Microfuge tube rack, 0,5 ml, 127×101×39 mm
    HAKA3166184
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Microfuge tube rack, 1 ml, 127×101×39 mm
    Microfuge tube rack, 1 ml, 127×101×39 mm
    HAKA3166185
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 500 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 500 ml flasks
    HAKA3166199
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Test tube clips, for 13 - 25 mm tubes
    Test tube clips, for 13 - 25 mm tubes
    HAKA3166216
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 100,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 1000 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 1000 ml flasks
    HAKA3166200
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Flask clip (without clip fastener), for 250 ml flasks
    Flask clip (without clip fastener), for 250 ml flasks
    HAKA3166566
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 830,00 kr