ContactUsLinkComponent
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60305.1000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60305.1000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :60.05 g/mol
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152