Ladies HACCP trousers, polyester/cotton, 246
Leverantör: UVEX
Certifikat
Om denna produkt
These comfortable trousers are made from 65% polyester and 35% cotton. Suitable for food processing applications.
- Elastic waistband
- One side pocket with concealed push button
- Machine washable until 60 °C
Weight: 215 g/m²
Certifications: Oeko-Tex Standard 100.
Specifikationer
- Catalog No:
- UVEX8153.003
- UVEX8153.002
- UVEX8153.005
- UVEX8153.004
- UVEX8153.007
- UVEX8153.006
- UVEX8153.008
- UVEX8153.010
- UVEX8153.009
- UVEX8153.001
- UVEX8153.000
- Modell:
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- 246
- Outfit applikationer:
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Kön:
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- För damer
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tyg:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Vikt:
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²