Toluen, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Katalog # 8470.2500
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (by GC):min. 99.8 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:92.14 g/mol
FN:1294
ADR:3,II
CAS-nummer:108-88-3
Formel:C₆H₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00008512