ContactUsLinkComponent
Natriumvätekarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Natriumvätekarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Catalog # P132-38
CAS Number:  
undefined
Natriumvätekarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Catalog # P132-38
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifications
About this item
 :
 :84.01 g/mol
CAS Number:144-55-8
Formula:NaHCO₃
MDL Number:MFCD00003528