Kaliumpermanganat ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalog # 3228-07
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:12 kg
- Seq:4187
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.0 %
- Assay (KMnO₄):≥99.0 %
- Insoluble Matter:≤0.2 %
- Chloride and Chlorate (as Cl):≤0.005 %
- Sulfate (SO₄):≤0.02 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
FN:1490
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364