Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
n-Heptan
n-Heptan, ChromAR® för HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Heptan, ChromAR® för HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Heptan, ChromAR® för HPLC, Macron Fine Chemicals™
5410-25
:
MACRON AVANTOR BRAND
:
n-Heptan, ChromAR® för HPLC, Macron Fine Chemicals™
5410-25
:
MACRON AVANTOR BRAND
:
Förp.:
2,5 L
Seq:
5096
:
:
100.20 g/mol
:
1206
:
3,II
:
142-82-5
:
H₃C(CH₂)₅CH₃
:
MFCD00009544