Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Natriumhypoklorit
Natriumhypoklorit 0,5 - 0,7%, J.T.Baker®
Natriumhypoklorit 0,5 - 0,7%, J.T.Baker®
3917.
:
Avantor
:
Natriumhypoklorit 0,5 - 0,7%, J.T.Baker®
3917.
:
Avantor
:
Förp.:
1 L
Seq:
5037
Active Chlorine:
0.5 - 0.7 %
:
:
74.44 g/mol
:
3212
:
5.1,II
:
7681-52-9
:
ClNaO
:
MFCD00011120