Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Saltsyra
Saltsyra Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Saltsyra Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Saltsyra Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverantör:
MACRON AVANTOR BRAND
Certifikat
Expandera bilden
Saltsyra Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverantör:
MACRON AVANTOR BRAND
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
7647-01-0
:
Formel:
HCl
MDL-nummer:
MFCD00011324
ADR:
8,II
:
36.46 g/mol
FN:
1789
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
sds_MACRP112
Dokumentation