ContactUsLinkComponent
Dietyleter stabilised, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Dietyleter stabilised, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Katalog # 8467.2500
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Dietyleter stabilised, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Katalog # 8467.2500
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (by GC):
    min. 99.5 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Preservative (Ethanol):
    about 1%
  • Water (KF):
    max. 0.1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :74.12 g/mol
ADR:3,I
 :med etanol ∼ 1%
FN:1155
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:60-29-7
Formel:(CH₃CH₂)₂O
MDL-nummer:MFCD00011646