ContactUsLinkComponent
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
  5278.2500
 :  Avantor
 :  
undefined
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
  5278.2500
 :  Avantor
 :  
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (by GC):
    min. 99.5 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Water (KF):
    max. 0.02 %
 :
 :84.16 g/mol
 :1145
 :3,II
 :110-82-7
 :C₆H₁₂
 :MFCD00003814