ContactUsLinkComponent
Ammoniumsulfat 6% (w/v) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammoniumsulfat 6% (w/v) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
  0333-07
 :  Avantor
 :  
undefined
Ammoniumsulfat 6% (w/v) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
  0333-07
 :  Avantor
 :  
  • Förpackningstyp:
    Jerrican, poly pail
  • Förp.:
    19 L
  • Seq:
    5282
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    5.9 - 6.1%
  • Appearance:
    Passes Test
  • Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method):
    5.9 - 6.1 %
  • pH ("As Is" basis):
    5.0 - 6.0
 :
 :132.14 g/mol
 :1,72 g/cm³
 :7783-20-2
 :(NH₄)₂SO₄
 :MFCD00003391