Ammoniaklösning 14%, J.T.Baker®
Katalog # 0889-15
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:370 lb
- Seq:7266
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- Appearance:Passes Test
- Assay (as NH₃):11.2 - 16.8 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:35.05 g/mol
FN:2672
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:1336-21-6
:7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-nummer:MFCD00066650