ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 14%, J.T.Baker®
Ammoniaklösning 14%, J.T.Baker®
Katalog # 0889-15
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniaklösning 14%, J.T.Baker®
Katalog # 0889-15
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    370 lb
  • Seq:
    7266
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
  • Appearance:
    Passes Test
  • Assay (as NH₃):
    11.2 - 16.8 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :35.05 g/mol
FN:2672
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:1336-21-6
 :7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-nummer:MFCD00066650