ContactUsLinkComponent
Aceton, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Aceton, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Katalog # 5276.2500
Leverantör:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
CAS-nummer:  
undefined
Aceton, BAKER ANALYZED® för analys av bekämpningsmedelsrester, J.T.Baker®
Katalog # 5276.2500
Leverantör:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (by GC):
    min. 99.8 %
  • Acidity:
    max. 0.0005 meq/g
  • Evaporation Residue:
    max. 5 ppm
  • GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):
    max. 5 ng/l
  • Water (KF):
    max. 0.3 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :58.08 g/mol
FN:1090
ADR:3,II
CAS-nummer:67-64-1
Formel:CH₃COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008765