Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Lock
Lock, kromatografivialer
VWR® Closed Top PP Screw Caps for Storage Vials
VWR® Closed Top PP Screw Caps for Storage Vials
VWR® Closed Top PP Screw Caps for Storage Vials
Katalog # 548-0901
Leverantör:
VWR Collection
Expandera bilden
VWR® Closed Top PP Screw Caps for Storage Vials
Katalog # 548-0901
Leverantör:
VWR Collection
Specifikationer
Hårdhet:
55° shore A
Septum:
Butyl röd/PTFE grå
Typ:
PP vit, utan hål, för 548-3231
Seq:
65
Tjocklek:
1,3 mm
Förp.:
1.000
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation