Indikatoretiketter för ångsterilisering
Katalog # 489-0100
Leverantör: S▄DPACK MEDICA
Specifikationer
- Ø:12,5 mm
- Beskrivning:Runda etiketter - indikator för ångsterilisering
- Förp.:1 Roll
Specifikationer
Om denna produkt
För ångsterilisering. Etiketter ändrar färg från rosa till mörk brun efter sterilisering.
Packaging: Rulle med 5 000 etiketter