ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, multipurpose, Amplitude™ EcoCloth™
Cleanroom wipes, multipurpose, Amplitude™ EcoCloth™
Leverantör:  CONTEC
Certifikat
undefined
Cleanroom wipes, multipurpose, Amplitude™ EcoCloth™
Leverantör:  CONTEC
Certifikat
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 115-0571
  • 115-0570
  • 115-0572
  • 115-0569
  • 115-0608
  • Modell:
  • Amplitude™ EcoCloth™
  • Amplitude™ EcoCloth™
  • Amplitude™ EcoCloth™
  • Amplitude™ EcoCloth™
  • Amplitude™ EcoCloth™
  • Basvikt:
  • 56 g/m²
  • 56 g/m²
  • 56 g/m²
  • 56 g/m²
  • 56 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 356 ml/m²
  • 356 ml/m²
  • 356 ml/m²
  • 356 ml/m²
  • 356 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 6,4 ml/g
  • 6,4 ml/g
  • 6,4 ml/g
  • 6,4 ml/g
  • 6,4 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • < 1 s
  • < 1 s
  • < 1 s
  • < 1 s
  • < 1 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,013 g/m²
  • 0,013 g/m²
  • 0,013 g/m²
  • 0,013 g/m²
  • 0,013 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,032 g/m²
  • 0,032 g/m²
  • 0,032 g/m²
  • 0,032 g/m²
  • 0,032 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 29×10³/m²
  • 29×10³/m²
  • 29×10³/m²
  • 29×10³/m²
  • 29×10³/m²
  • Partikelgenerering (>=0.5 µm):
  • 30,0 × 10⁶/m²
  • 30,0 × 10⁶/m²
  • 30,0 × 10⁶/m²
  • 30,0 × 10⁶/m²
  • 30,0 × 10⁶/m²
  • Joner – klorid:
  • 12,4 ppm
  • 12,4 ppm
  • 12,4 ppm
  • 12,4 ppm
  • 12,4 ppm
  • Joner – natrium:
  • 16,2 ppm
  • 16,2 ppm
  • 16,2 ppm
  • 16,2 ppm
  • 16,2 ppm
Specifikationer
Relaterad information