Ögonduschstation med 1 flaska
Katalog # 118-1701
Leverantör: Plum Safety
Specifikationer
- Beskrivning:Ögontvättstation med 1×500 ml ögontvätt
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Väggmonterad station som innehåller 1×500 ml ögonsköljlösning, komplett med piktogram. Passar särskilt för arbetsplatser där sköljning på plats kan krävas.
Rinsing time: ~5 minutes
W×D×H wall holder: 80×57×35 mm
W×D×H pictogram: 90×3×300 mm.