Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Formaldehyd
Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
VWRC6370.9200
:
VWR Chemicals
:
Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
VWRC6370.9200
:
VWR Chemicals
:
Förp.:
200 L
Seq:
5549
:
:
30.03 g/mol
:
med metanol 1%
:
GHS08
:
GHS07
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274