ContactUsLinkComponent
Knitted gloves, Edge® 76-200
Knitted gloves, Edge® 76-200
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Knitted gloves, Edge® 76-200
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-3600
  • 112-3601
  • 112-3798
  • 112-3799
  • Modell:
  • 76-200
  • 76-200
  • 76-200
  • 76-200
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (214XA)
  • EN 388:2016 (214XA)
  • EN 388:2016 (214XA)
  • EN 388:2016 (214XA)
Specifikationer