ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4925
  • 112-4618
  • 112-4617
  • 112-4239
  • 112-4921
  • 112-4922
  • 112-4238
  • 112-4234
  • 112-4923
  • 112-4924
  • 112-4621
  • 112-4622
  • 112-4241
  • 112-4623
  • 112-4240
  • 112-4616
  • 112-4615
  • 112-4619
  • 112-4614
  • 112-4620
  • Modell:
  • 58-530W
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-530W
  • 58-535B
  • 58-535B
  • 58-535W
  • 58-535B
  • 58-535W
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-535B
  • 58-530B
  • 58-535B
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Nylon
  • Akryl
  • Akryl
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Akryl
  • Akryl
  • Nylon
  • Akryl
  • Nylon
  • Akryl
  • Akryl
  • Akryl
  • Akryl
  • Akryl
  • Yta:
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Related Information