D (+)-Glukos lösning 45%, Corning®
25-037-CI
: Corning
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Pk Info:1×100 ml
- pH:3.5 ± 0.5 @ 20-25°
- Osmolality:250-280 mOsm/Kg H20 @ 1:10
- Endotoxin:≤ 0.25 EU/ml @ FW
- Sterility :Pass
- Cytotoxicity:Pass
:
:180.16 g/mol
:Omgivande
:50-99-7
:492-62-6
:C₆H₁₂O₆
:MFCD00148912