L (+)-glutamin lösning 200 mM i vatten (29.20 mg/ml) cell culture reagent, Corning®
Katalog # 25-005-CI
Leverantör: Corning
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:6
- Seq:2455
- Pk Info:6×100 ml
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- pH:5.5 ± 0.5
- Osmolality:450 ± 50 mOsm/kg H2O
- Endotoxin:< 0.25 EU/ml @ 1 :50
- Mycoplasma:Tested Negative
- Sterility :Pass
- Cell Growth:Pass
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:146.15 g/mol
CAS-nummer:56-85-9
Formel:C₅H₁₀N₂O₃
MDL-nummer:MFCD00008044