Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tätningar
Microplate tätningar
Plate sealer, MP Biomedicals
Plate sealer, MP Biomedicals
Plate sealer, MP Biomedicals
Katalog # ICNA097740005
Leverantör:
MP Biomedicals
Expandera bilden
Plate sealer, MP Biomedicals
Katalog # ICNA097740005
Leverantör:
MP Biomedicals
Specifikationer
Beskrivning:
Plate sealer
L×B:
133×83 mm
Förp.:
100