Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Zink
Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® för spårmetallanalys, J.T.Baker®
Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® för spårmetallanalys, J.T.Baker®
6946.0100
:
Avantor
:
Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® för spårmetallanalys, J.T.Baker®
6946.0100
:
Avantor
:
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
65.39 g/mol
:
GHS07
:
7440-66-6
:
Zn
:
MFCD00011291