Orders LinkContactUsLinkComponent
CryoMill
CryoMill
CryoMill
Katalog # 412-0232
Leverantör:   Retsch GmbH
CryoMill
Katalog # 412-0232
Leverantör:  Retsch GmbH
CryoMill
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The CryoMill has been specially designed for cryogenic grinding and it is ideal for plastics, temperature sensitive materials or samples with volatile components. Applications include cell disruption, cryogenic, wet and dry grinding of hard, medium hard, soft, brittle, elastic or fibrous materials. The grinding jar is continually cooled with liquid nitrogen at –196 °C from the integrated cooling system before and during the grinding process.
  • Slutlig finhet ned till ungefär 5 μm vid stötar och friktion
  • Snabb och effektiv kryogenisk malning vid –196 °C. Ingen manuell kylning behövs tack vare inbyggt kylsystem och autofillsystem (tillval)
  • Malningsresultat med hög reproducerbarhet
  • Programmerbara kylnings- och malningscykler och digital inställning av parametrarna
  • Kan även användas utan kylning vilket gör den lämplig för många olika applikationer
Provet blir sprött och eventuella flyktiga komponenter bevaras. Malningsparametrarna kan lagras, vilket gör rutinuppgifter enklare att utföra. LED-displayen visar aktuellt drifttillstånd, t.ex. kylning och/eller malning. Principen med storleksminskning är dMed en vibrationsfrekvens ensamma som för MM400. Med vibrationsfrekvens upp till 25 Hz mal CryoMill de flesta material väldigt effektivt på några minuter. Provet mals huvudsakligen via stötar men även via friktion vilket ger väsentligt finare malningsstorlekar jämfört med andra kryogeniska kvarnar. CryoMill är utrustad med en malningsstation för malningsburkar med volym 25 ml, 35 ml eller 50 ml. Ett annat alternativ är användning av en adapter** som håller upp till fyra 5 ml malningsburkar**.
Ordering information: The autofill system and the grinding jars and grinding balls need to be ordered separately.
Caution: * Beroende på matningsmaterial och instrumentkonfiguration/-inställningar
** Adapter som krävs för användning av 2/4 malningsburkar, 5 ml nominell volym
Specifikationer
  • Beskrivning:
    CryoMill
  • Seq:
    001
  • Cat. No.:
    412-0232
  • Max. sample volume:
    20 ml
  • Modell:
    CryoMill
  • Vikt:
    46 kg
  • B×D×H:
    385×570×370 mm
  • Malningsstationer:
    1
  • Materialmatningsstorlek:
    <8 mm*
  • Inställning av malningstid:
    Digital, 30 s - 99 min
  • Slutlig finhet:
    ~5 µm
  • Strömförsörjning:
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Vibrationsfrekvens:
    3 - 25 Hz (180 - 1500 min⁻¹)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter for use of 2/4/6 2 ml tubes
    Adapter for use of 2/4/6 2 ml tubes
    RETS02.706.0303
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 11 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter for use of 2/4 grinding jars, 5 ml
    Adapter for use of 2/4 grinding jars, 5 ml
    RETS02.706.0304
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 11 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Connection tube, including safety valve (for LN2 supply provided by customer)
    Connection tube, including safety valve (for LN2 supply provided by customer)
    RETS05.871.0001
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 26 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Autofill with LN2 container and safety valve, 50 litres
    Autofill with LN2 container and safety valve, 50 litres
    412-0196
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Gasket for 35 ml grinding jar
    Gasket for 35 ml grinding jar
    RETS03.111.0290
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Gasket for 35 ml zirconium oxide grinding jar
    Gasket for 35 ml zirconium oxide grinding jar
    RETS03.111.0296
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Gasket for 50 ml grinding jar
    Gasket for 50 ml grinding jar
    RETS03.111.0289
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 925,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter for use of 2/4 grinding jars 5 ml
    Adapter for use of 2/4 grinding jars 5 ml
    RETS02.706.0351
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 11 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter for use of 2/4/6 2 ml tubes
    Adapter for use of 2/4/6 2 ml tubes
    RETS02.706.0360
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 11 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Jar wrench for grinding jars
    Jar wrench for grinding jars
    RETS02.486.0005
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 1 925,00 kr