Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Gå till:
Om denna produkt
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerProduct Family Options
Produktinformation
- pH-värdepH noggrannhetpH bufferttypReferenstemperaturFörpackningstypPk InfoFörp.TillgänglighetPrice
- 4,008—Ftalat25 °CPlastic bottle1×1 L1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L670,00 kr
- 6,865—Fosfat25 °CPlastic bottle1×1 L1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L670,00 kr
- 6,865—Fosfat25 °CPlastic bottle6×1 L6 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 6 L3 500,00 kr
- 7,413—Fosfat25 °CPlastic bottle1×1 L1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L720,00 kr
- 9,180—Borat25 °CPlastic bottle1×1 L1 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 L755,00 kr
- 9,180—Borat25 °CPlastic bottle6×1 L6 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 6 L3 950,00 kr
- 10.012±.020Bicarbonate25 °CPlastic bottle1×500 ml500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL1 875,00 kr