Extraktionsstationer, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Katalog # 8095-06
Leverantör: Avantor
Specifikationer
- Beskrivning:Extraktionsstation, expanderad, 6-portars
- Seq:02
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
BAKERBOND Speedisk® expanderade extraktionsstation kan användas i behållare, inverterat eller fjärrprovmatningslägen. Den har ett sexportars vakuumgrenrör och de tillbehör som krävs för att stödja extraktionen av analyt genom BAKERBOND Speedisk® laminära extraktionsskivor.
Grenröret har ett rektangulärt fotavtryck och utrymme mellan portarna för att rymma sex 1 L provbehållare sida vid sida. Varje vakuumport har en individuell öppnings-/stängningsventil.
Delivery: Med extraktionsstation, två fjärrprovsadaptrar, två uppsamlingskamrar och två vialer, sex behållare med 185 ml.