Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Klämmor
Slangklämmor
Tubing clips
Tubing clips
Tubing clips
Leverantör:
UNEX METALLGESELLSCHAFT
Certifikat
Expandera bilden
Tubing clips
Leverantör:
UNEX METALLGESELLSCHAFT
Om denna produkt
Safety hose clamps made from stainless steel.
Standard screw with hand cap