ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Vertigo White PU 3
Cut resistant gloves, Vertigo White PU 3
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, Vertigo White PU 3
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Catalog No:
  • DALL2318769-06
  • DALL2318769-10
  • DALL2318769-09
  • DALL2318769-08
  • DALL2318769-07
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Spectra®/Lycra®
  • Spectra®/Lycra®
  • Spectra®/Lycra®
  • Spectra®/Lycra®
  • Spectra®/Lycra®
  • Yta:
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
Specifications