Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumklorid
Kaliumklorid ACS
Kaliumklorid ACS
Kaliumklorid ACS
Katalog # HACH76401
Leverantör:
Hach
CAS-nummer:
Expandera bilden
Kaliumklorid ACS
Katalog # HACH76401
Leverantör:
Hach
CAS-nummer:
Specifikationer
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
454 g
Seq:
3635
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
:
:
74.55 g/mol
CAS-nummer:
7447-40-7
Formel:
KCl
MDL-nummer:
MFCD00011360
Produktinformation