Orders LinkContactUsLinkComponent
Condenser, jacketed
Condenser, jacketed
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Katalog # QVFLGSG0107303
Leverantör:   QVF LABORTECHNIK
Condenser, jacketed
Katalog # QVFLGSG0107303
Leverantör:  QVF LABORTECHNIK
Condenser, jacketed
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifikationer
  • Kärna:
    29/32 NS
  • Mantellängd:
    400 mm
  • NS-hylsa:
    29/32 NS