Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
ICNA11TWEEN201
:
MP Biomedicals
:
Tween® 20 (Polysorbate)
ICNA11TWEEN201
:
MP Biomedicals
:
Förp.:
500 mL
Seq:
2725
:
:
1227.53 g/mol
:
Omgivande
:
9005-64-5
:
C₅₈H₁₁₄O₂₆
:
MFCD00165986