Fenol kondenserad ≥99.5%, clear, colorless solution, Aquaphenol
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-95-2
:
Formel:C₆H₅OH
MDL-nummer:MFCD00002143
:94.11 g/mol
Densitet:1,03 g/cm³ (20 °C) (lit.)
FN:2821
ADR:6.1,III
:GHS05
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Kylskåp
Specifikationstestresultat
- Iron:≤0.0001%
- Heavy Metals:≤0.0005%
- Water Content (KF):~30%
- RNase, DNase, Protease:Not Detected