Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tris-(hydroximetyl) aminometan
Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99%, Ultrapure
Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99%, Ultrapure
Irriterande
Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99%, Ultrapure
Leverantör:
MP Biomedicals
Certifikat
Expandera bilden
Irriterande
Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99%, Ultrapure
Leverantör:
MP Biomedicals
Om denna produkt
CAS-nummer:
77-86-1
:
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃
MDL-nummer:
MFCD00004679
:
121.14 g/mol
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande