Kiselgel
Katalog # ICNA0204660
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
Densitet:2,65 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232