Kiselgel, Ecochrom™ 32-63 µm
Katalog # ICNA0202827
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:2,5 kg
- Seq:4076
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
Densitet:∼2 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232