Kiselgel, MP Ecochrom™, active
Katalog # ICNA0202747
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.08 g/mol
Densitet:2,65 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232