ContactUsLinkComponent
Hydrometer for hydrochloride acid
Hydrometer for hydrochloride acid
Catalog # AMARH860630
Leverantör:  Amarell
undefined
Hydrometer for hydrochloride acid
Catalog # AMARH860630
Leverantör:  Amarell
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer for hydrochloride acid (HCl)
  • Längd:
    270 mm
  • Seq:
    04
  • Indelning:
    1 %
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    0 - 39 %
Specifikationer
Om denna produkt
Hydrometer (areometer) for hydrochloride acid (HCl).