Sucralose 98%, pulver
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:56038-13-2
:
Formel:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
MDL-nummer:MFCD03648615
:397.63 g/mol
Merck Index:14,8880
Smält Pt:130 °C (dec.)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:259-952-2
Specifikationstestresultat
- Assay (unspecified):97,5%
- Optical Rotation:+84 to +88°, c=1 in water