Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
 :   IKA
Silicone fluids
 :  IKA
Silicone fluids
Product Family Options
  • Typ
    Temperaturområde
    Viskositet
    Färg
    Förp.
  • Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Klar
    9 kg
    1 * 9 kg
    1 * 9 kg - 7 900,00 kr
    7 900,00 kr
    1 * 9 kg
       7 900,00 kr
  • Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Klar
    10 kg
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 7 525,00 kr
    7 525,00 kr
    1 * 10 kg
       7 525,00 kr
  • Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Genomskinlig röd
    10 kg
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 8 400,00 kr
    8 400,00 kr
    1 * 10 kg
       8 400,00 kr
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • IKAA20013291
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    1 * 1 Items