Orders LinkContactUsLinkComponent
Urease
Urease
Leverantör:   Merck
Urease
Leverantör:  Merck
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1.08489.0005
  • 1.08489.0025
  • Enzymnamn:
  • Urease
  • Urease
  • Form:
  • Light yellow lyophilized powder
  • Light yellow lyophilized powder
  • Enzymaktivitet:
  • ≥3.0 u/mg
  • ≥3.0 u/mg
  • pH:
  • 6 - 7
  • 6 - 7
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2 290,00 kr
    2 290,00 kr
    1 * 5 g
       2 290,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.08489.0005
    Enzymnamn
    Urease
    Form
    Light yellow lyophilized powder
    Enzymaktivitet
    ≥3.0 u/mg
    pH
    6 - 7
  • 25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 8 753,00 kr
    8 753,00 kr
    1 * 25 g
       8 753,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.08489.0025
    Enzymnamn
    Urease
    Form
    Light yellow lyophilized powder
    Enzymaktivitet
    ≥3.0 u/mg
    pH
    6 - 7