Etyl (S)-(-)-laktat, EMPLURA®
Katalog # 1.09639.2500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
- Density (20/4):1.032 - 1.034
- Refreactive index (n25/d):1.410 - 1.420
- Water (KF):≤ 0.20 %
- Identity (IR):passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:118.13 g/mol
Smält Pt:–25 °C
EINECS:211-694-1
ADR:3,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:53 °C
FN:1192
:GHS02
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:687-47-8
:MFCD00065359
Formel:C₅H₁₀O₃
MDL-nummer:MFCD00004518