Assortment Boxes
Supplier: HOFSTATTER EBBESEN
Jump to:
About this item
PS, Klar.
Ask i olika storlekar och höjder. Idealisk för förvaring av smådelar.
- Olika skiljeväggar ger flexibilitet
- Praktisk förvaring för små föremål
- Låg vikt, enkel att rengöra
6 Options Available Below
Product Details & Documents
PS, Klar.
Ask i olika storlekar och höjder. Idealisk för förvaring av smådelar.
- Olika skiljeväggar ger flexibilitet
- Praktisk förvaring för små föremål
- Låg vikt, enkel att rengöra
Product Family Options
Assortment boxes
Product Information
- BeskrivningB×D×HAvailabilityPrice
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0663Indelning, lång, utan fack, för A4-stl, höjd 60 mm56 mm304 mmLog in for availability1 * 1 Items - 62,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0664Skiljevägg med 11 slits, för A4-stl, höjd 60 mm56 mm304 mmLog in for availability1 * 1 Items - 68,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0672Skiljevägg, lång, utan slits, för A4-stl, höjd 60 mm56 mm304 mmLog in for availability1 * 1 Items - 100,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0667Skiljevägg, kort, utan slits, för A4-stl, höjd 60 mm56 mm108 mmLog in for availability1 * 1 Items - 27,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0668Skiljevägg, kort, utan slits, för A6-stl, höjd 40 mm34 mm53 mmLog in for availability1 * 1 Items - 110,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0677Skiljevägg, kort, utan slits, för A4-stl, höjd 60 mm56 mm71 mmLog in for availability1 * 1 Items - 47,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0678Skiljevägg, kort, utan slits, för A6-stl, höjd 40 mm34 mm34 mmLog in for availability1 * 1 Items - 42,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0679Skiljevägg, kort, utan slits, för A4-stl, höjd 60 mm56 mm53 mmLog in for availability1 * 1 Items - 31,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningBreddHöjdAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningBreddHöjdAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0650Skiljevägg, utan slits, för A6-stl, höjd 60 mm56 mm106 mmLog in for availability1 * 1 Items - 48,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0651Skiljevägg med 3 slits, för A6-stl, höjd 60 mm56 mm106 mmLog in for availability1 * 1 Items - 47,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0652Skiljevägg, lång, utan slits, för A6-stl, höjd 40 mm34 mm107 mmLog in for availability1 * 1 Items - 24,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0654Skiljevägg med 5 slits, för A5- och A6-stl, höjd 60 mm56 mm169 mmLog in for availability1 * 1 Items - 43,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0655Skiljevägg med 5 slits, för A5- och A6-stl, höjd 40 mm41 mm170 mmLog in for availability1 * 1 Items - 39,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0656Skiljevägg med 5 slits, för A4-stl, höjd 120 mm124 mm215 mmLog in for availability1 * 1 Items - 135,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0657Skiljevägg, medellång, utan slits, för A4- och A5-stl, höjd 60 mm56 mm218 mmLog in for availability1 * 1 Items - 50,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0659Skiljevägg med 7 slits, för A5-stl, höjd 40 mm41 mm219 mmLog in for availability1 * 1 Items - 66,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningHöjdLängdAvailabilityPrice
- 216-0658Skiljevägg med 5 slits, för A4- och A5-stl, höjd 60 mm56 mm218 mmLog in for availability1 * 1 Items - 53,00 kr