Zinc protoporphyrin ≥95%, Calbiochem®
Katalog # 691550-25
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 mg
- Seq:2315
Specifikationer
Om denna produkt
:
:626.034 g/mol
CAS-nummer:15442-64-5
Formel:C₃₄H₃₂N₄O₄Zn
MDL-nummer:MFCD00011612