ContactUsLinkComponent
Zinc protoporphyrin ≥95%, Calbiochem®
Zinc protoporphyrin ≥95%, Calbiochem®
Katalog # 691550-25
CAS-nummer:  
Zinc protoporphyrin ≥95%, Calbiochem®
Katalog # 691550-25
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :626.034 g/mol
CAS-nummer:15442-64-5
Formel:C₃₄H₃₂N₄O₄Zn
MDL-nummer:MFCD00011612