VWR® Critical Swabs
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polypropylene shaft for extra rigidity, especially for use in critical environments.
- För användning i kontrollerade miljöer
- Tål de vanligaste lösningsmedel
- Repar inte, skyddar ömtåliga komponenter
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifications
- Catalog No:
- 149-0334
- 149-0338
- 149-0339
- Modell:
- 149-0334
- 149-0338
- 149-0339
- Handtaglängd:
- 152 mm
- 83 mm
- 130 mm
- Handtagbredd:
- 3 mm
- 2,5 mm
- 5 mm
- Huvudlängd:
- 15 mm
- 25 mm
- 25 mm
- Topp, diameter:
- 5 mm
- 3,6 mm
- 13,5 mm
- Total längd:
- 167,0 mm
- 108,0 mm
- 152,0 mm