Magnetomrörare med värme, RET basic IKAMAG® safety control
Leverantör: IKA
Certifikat
Om denna produkt
Magnetomrörare med värme med extremt snabb uppvärmning och inbyggd temperaturkontroll, passar för oövervakad drift. Bussning enligt DIN 12878 för anslutning av kontakttermometer, t. ex. ETS-D5, vilket ger exakt temperaturkontroll. Med stark magnetkoppling, elektronisk hastighetsreglering och digital felkodsvisning.
- Digital inställning av temperatur och hastighet
- Den säkra temperaturgräns som ställts in visas digitalt
- Ökad säkerhet tack vare förbättrad uppvärmningskontroll, varningslampa för varm platta förebygger brännskador
- Justerbart övertemperaturskydd (50 till 380 °C)
- Kan användas i 5 till 40 °C (80% relativ fuktighet)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 42
Ordering information: Levereras med Pt1000 temperaturgivare och skyddshölje i silikon. Tillbehör beställs separat.
Specifikationer
- Catalog No:
- 442-2378
- Modell:
- RET basic IKAMAG® safety control
- Plattmaterial:
- Material-21391682|Material-21391677
- Plattans mått:
- Ø 135 mm
- Max. volym H₂O:
- 20 L
- Hastighetsområde:
- 50 - 1700 min⁻¹
- W×D×H:
- 160×270×85 mm
- Temperaturkontroll, noggrannhet:
- PT1000 : ±1 K
ETS-D5 : ±0,5 K
- Temperaturområde:
- RT till 340 °C
- Värmeeffekt:
- 600 W
- Effekt in/ut:
- 16/9 W
- Vikt:
- 2,5 kg